Merck
CLS3894
Corning® TC-behandelte 96-Well-Mikrotiterplatten
size 96 wells, clear, polystyrene, V-bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonym(e):
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Größe auswählen
50 EA
CHF 288.00
CHF 288.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
CHF 288.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
CHF 288.00
Check Cart for Availability
Materialien
V-bottom
clear
clear bottom
polystyrene
Beschreibung
V-Bottom, Individually Wrapped, with Lid, Sterile
growth area .38 cm2
Sterilität
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 50 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 3894
Größe
96 wells
Well-Durchm.
6.4 mm
Well-Volumen
380 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Farbe
clear
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Ringe am Deckel verhindern Kreuzkontamination. Alle Platten haben eine einheitliche Grundfläche und einen erhöhten Rand, der das Stapeln erleichtert. Alphanumerische Codes dienen zur Well-Identifizierung. Aus Polystyrol, soweit nicht anders angegeben.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benika J Pinch et al.
Nature chemical biology, 16(9), 979-987 (2020-06-03)
Peptidyl-prolyl cis/trans isomerase NIMA-interacting 1 (Pin1) is commonly overexpressed in human cancers, including pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). While Pin1 is dispensable for viability in mice, it is required for activated Ras to induce tumorigenesis, suggesting a role for Pin1 inhibitors