CLS3896
Corning® 96-Well transparente Mikrotiterplatte aus Polystyrol
V-bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
CHF 312.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 312.00
Empfohlene Produkte
Materialien
V-bottom clear
polystyrene
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Hersteller/Markenname
Corning 3896
Verpackung
pkg of Individually wrapped
Größe
96 wells
Well-Volumen
380 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
- Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
- V Bottom is best suited for retrieving with least dead volume.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)