Merck
CLS353143
Corning® Falcon® Cell Culture Multi-Flask
capacity 525 mL, 3-layer, cap, vented
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
cap vented
Hersteller/Markenname
Corning 353143
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Kapazität
525 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)