CLS355001
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue vented
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
cap blue vented
graduated 25 ‑ 325 mL
Hersteller/Markenname
Corning 355001
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Kapazität
150 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)