Merck
CLS3073
Zellkulturflaschen mit Corning® CellBIND®-Oberfläche
CellBIND 100cm2 canted neck low profile flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 60/cs
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
Materialien
angled neck flask (low profile)
cap (vented)
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
rectangular flask
rectangular polystyrene
vent cap
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
pack of 6
case of 60
Hersteller/Markenname
Corning 3073
Maximales Volumen
30 mL
Oberflächenbereich
100 cm2
Arbeitsvolumen
20-30 mL
Eignung
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
Bindungsart
CellBIND® surface
Allgemeine Beschreibung
Die Oberfläche von Corning CellBIND wird in einem Mikrowellenverfahren hergestellt, wodurch sich eine hydrophilere Oberfläche mit konsistenter, einheitlicher Zellanhaftung, verstärktem Zellwachstum und besserer Zellausbeute ergibt. CellBIND fördert die Zellanhaftung und das Zellwachstum unter schwierigen Bedingungen wie u.a. bei serumreduziertem oder serumfreiem Medium.
CellBIND kann eine kostengünstigere Alternative zu teuren und nicht stabilen biologischen Beschichtungen darstellen.
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt.
  • Zur besseren Zellanhaftung mit CellBIND-Oberflächenbehandlung behandelt.
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Rechtliche Hinweise
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.