CLS431143
Corning® Zellkultur-Erlenmeyerkolben
125 mL Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile
Synonym(e):
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
disposable
graduations 25 mL
no baffles
Verpackung
pack of 1
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431143
Kolbenkapazität
125 mL
Halsdurchm.
26 mm
Eignung
suitable for (shaker culture applications)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Corning sterile Einweg-Erlenmeyerkolben mit geradem Boden aus Polycarbonat für die Zellkultur sind ideal für alle Anwendungen mit Schüttlerkulturen sowie zur Handhabung und Lagerung von Flüssigkeiten. Wie alle Flaschen von Corning sind die Kolben als pyrogenfrei zertifiziert und steril.
Die 125-ml- bis 1-l-Erlenmeyerkolben sind standardmäßig mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen mit zwei Positionen oder mit belüfteten Verschlüssen mit Filter erhältlich. Die 2-l- und 3-l-Erlenmeyerkolben sind mit belüfteten Verschlüssen erhältlich.
- Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
- Ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen
- Der flache Verschluss wird für einen flüssigkeitsdichten Verschluss verwendet. Der griffige Verschluss ist ergonomischer konzipiert
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Polycarbonat-Gefäß: Material der USP-Klasse VI bietet ausgezeichnete optische Klarheit und mechanische Beständigkeit
- Im Gegensatz zu PETG-Gefäßen kollabieren die Kolben nicht beim Autoklavieren von Medien oder Sterilisieren von Abfall
- Im Gegensatz zu Glasgefäßen zerbrechen die Kolben nicht beim Herunterfallen
Zuverlässiger:
- Eingegossene Graduierungen für Genauigkeit
- Der belüftete Verschluss ermöglicht den kontinuierlichem Gasaustausch und wahrt dabei gleichzeitig die Sterilität und verhindert das Austreten von Flüssigkeit
- Einzeln verpackt und durch Strahlung sterilisiert
- Alle Kolben haben den höchsten Sterilitätssicherungsgrad (Sterility Assurance Level, SAL) von 10-6
- Zertifiziert pyrogenfrei
- RNase- und DNase-frei
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)