Merck
CLS11706
Corning® closed system centrifuge tube
self-standing, pre-assembled, capacity 50 mL, sterile
Größe auswählen
2 EA
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 233.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Materialien
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Corning 11706
Parameter
3000 × g max. RCF
Kappendurchm.
35.2 mm , approx.
Kapazität
50 mL
Röhrchendurchm.
29.1 mm , approx.
Fitting
cap (CentriStar)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)