Merck
CLS1015P250
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 250 mL
Synonym(e):
Corning container
Größe auswählen
12 EA
CHF 130.00
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 130.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 130.00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations (5 mL)
Hersteller/Markenname
Corning 1015P-250
H × AD
115 mm × 77 mm
Größe
250 mL
Allgemeine Beschreibung
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)