Merck
Z247464
Coors Porzellanmörser
capacity 50 mL, O.D. × H 70 mm × 47 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 34.40
CHF 34.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 34.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
CHF 34.40
Check Cart for Availability
Materialien
porcelain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66310
AD × H
70 mm × 47 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Schalen mit Ausgiesser, aussen ganz glasiert. Bitte Reibschale und Pistill getrennt bestellen.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)