Merck
Z247480
Coors Porzellanmörser
capacity 300 mL, O.D. × H 105 mm × 75 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 71.70
CHF 71.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 71.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
CHF 71.70
Check Cart for Availability
Materialien
porcelain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66319
AD × H
105 mm × 75 mm
Kapazität
300 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schalen mit Ausgiesser, aussen ganz glasiert. Bitte Reibschale und Pistill getrennt bestellen.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)