86 BLCL human cell line
94031616, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., IHW Number: SLE
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94031616-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94031616-1VL
Ethnizität
Caucasian
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Serologisches Profil
HLA C: 3 6
HLA B: 50 60
HLA DR: 4 7
HLA DQ: 2 3
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)