Merck
GF82111463
Boron nitride
tube, outside diameter 16 mm, length 50 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonym(e):
B 607120
Größe auswählen
1 EA
CHF 402.00
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 402.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 821-114-63
Länge
50 mm
AD
16 mm
Wandstärke
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)