Merck
GF29753781
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607915
Größe auswählen
1 EA
CHF 407.00
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 407.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 297-537-81
Länge
50 mm
Durchmesser
9.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)