C9768
DL-Cystein -hydrochlorid
≥95% (TLC), anhydrous
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
≥95% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C
Löslichkeit
H2O: soluble
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
Cl.NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H
InChIKey
IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable