Fortfahren mit
08039852001
Roche
Carboxypeptidase B, rekombinant
solution, ~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate), optimum pH 7.0-9.0
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
specific activity
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
shelf life
A decrease in activity of approx. 10% may occur within 6 months.
mol wt
34.6 kDa
packaging
pkg of 1 mL (2.8 mg)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
optimum pH
7.0-9.0
storage temp.
−20°C
Application
Carboxypeptidase B wird für die Sequenzanalyse von Proteinen durch schrittweise Spaltung der basischen Aminosäuren aus dem C-Terminus der Proteine verwendet.
Peptidyl-L-lysin- (-L-arginin-) Hydrolase
Biochem/physiol Actions
Carboxypeptidase B ist eine Zn2+-metalloprotease, die die Hydrolyse der basischen Aminosäuren L-Lys und L-Arg von der C-Terminus-Position bei Polypeptiden katalysiert.[1]
Analysis Note
Verunreinigungen: Verunreinigungen werden als Prozentsatz der Carboxypeptidase-B-Aktivität ausgedrückt.
Carboxypeptidase A ≤2 %
Trypsin (mit Chymotrypsin als Substrat) ≤0,005 U/mg
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP330213-173RSTREP-RO
specific activity
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
≥17 units/mg protein
form
solution
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
optimum pH
7.0-9.0
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
mol wt
34.6 kDa
mol wt
35.1 kDa
mol wt
Mw ~47 kDa
mol wt
~52 kDa
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)