Wichtige Dokumente
C8630
DL-Cystin
Synonym(e):
(±)-3,3′-Dithio-bis-(2-aminopropionsäure)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
227 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M HCl: soluble
SMILES String
NC(CSSCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
LEVWYRKDKASIDU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable