Wichtige Dokumente
C8133
5-Chlor-7-iod-8-chinolinol
~95%
Synonym(e):
5-Chlor-7-iod-chinolin-8-ol, 5-Chlor-8-hydroxy-7-iod-chinolin, Clioquinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~95%
SMILES String
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChIKey
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges