Wichtige Dokumente
C7117
Anti-Cullin-1 in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Cul1
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 85 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of human colon carcinoma HCT-116 cell line and whole cell extract of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CUL1(8454)
mouse ... Cul1(26965)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)