Merck
C6380
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamin
≥98%
Synonym(e):
Aminocyclohexan
About This Item
Lineare Formel:
C6H11NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.17
Beilstein:
471175
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Dampfdichte
3.42 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
559 °F
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−17 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
InChIKey
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)