8.02885
Cyclohexylamine
for synthesis
Synonym(e):
Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Dampfdruck
14 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
265 °C
Wirksamkeit
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.6-9.4 % (v/v)
pH-Wert
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
133-134 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-18 °C
Übergangstemp.
flash point 27 °C
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
InChIKey
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Fluorescent sensor for aliphatic amines: Research on a mixed-linkage donor-acceptor covalent organic framework reveals its potential as a turn-on fluorescent sensor for aliphatic amines, including cyclohexylamine, providing insights into its applications in chemical sensing technologies (Yue et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Wasser (K. F.): ≤ 0.30 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup