Merck
C6267
Supelco
Chromosorb® LC-7
10 μm
Größe auswählen
10 G
CHF 737.00
CHF 737.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 737.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
CHF 737.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Oberflächenbereich
>250 m2/g
Partikelgröße
10 μm
Dichte
0.45 g/cm3 (lit.)
Anwendung
A reverse phase microparticulate packing used for separating a variety of compounds used in pharmaceutical and food products.
Rechtliche Hinweise
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weronika Kuźmicka et al.
Nutrients, 13(1) (2020-12-31)
Zinc plays an important physiological role in the entire body, especially in the immune system. It is one of the most abundant microelements in our organism and an essential component of enzymes and antibacterial proteins. Zinc levels were reported to