Merck
C6269
Chromosorb® LC-9
10 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
SB.52
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
surface area
>350 m2/g
particle size
10 μm
density
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Application
Separation of carbohydrates, high fructose syrup, sugars, amines, nucleotides, strongly polar compounds, carboxylic acids, polyhydroxy compounds, etc.
Preparation Note
Prepared by chemically bonding an amino type functional group on the microparticle silica substrate.
Other Notes
A polar-bonded phase on Chromosorb LC-6.
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)