851450
D-(+)-Glucuronsäure γ-Lacton
≥99%
Synonym(e):
D-(+)-Glucurono-6,3-lacton, D-Glucuron, D-Glucurono-6,3-lacton, Glucuronlacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]24/D +18.8°, c = 8 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
O=C([C@@H]([C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)C1=O)O)[H]
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
InChIKey
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
WGK
WGK 2