Fortfahren mit
SML0255
4-DAMP
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,1-Dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium iodide, 4-DAMP methiodide, 4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide, 4-[(Diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium iodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 74.30
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 232.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26INO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 74.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].C[N+]1(C)CCC(CC1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H26NO2.HI/c1-22(2)15-13-19(14-16-22)24-21(23)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WWJHRSCUAQPFQO-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
4-DAMP is a M3 preferring cholinergic receptor antagonist.
4-DAMP is a muscarinic receptor antagonist; M3 preferring cholinergic receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1200000T1100000PHR1412
Thiamphenicol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1100000
Thiamphenicol
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-DAMP
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)