Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 248.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.15
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
N-Carbamyl-L-glutamic acid,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
InChI key
LCQLHJZYVOQKHU-VKHMYHEASA-N
Gene Information
human ... CPS1(1373)
Biochem/physiol Actions
N-Carbamyl-L-glutamic acid (carglumic acid) is use to study its potential as a replacement therapy for N-acetylglutamate synthetase (NAGS) deficiency and to treat hyperammonemia.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color off-white to beige | color white | color - |
| Gene Information human ... CPS1(1373) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4375-10G | 04061833492031 |