Merck
C3934
Sigma-Aldrich
Carboanhydrase aus Rindererythrocyten
lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein
Synonym(e):
Carbonat-Dehydratase, Carbonat-Hydro-Lyase
Größe auswählen
100 MG
CHF 406.00
500 MG
CHF 1’140.00
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 406.00
500 MG
CHF 1’140.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
bovine erythrocytes
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥2,000 W-A units/mg protein
Mol-Gew.
30 kDa
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Carbonanhydrase von bovinen Erythrozyten (BCA) wird in Studien eingesetzt, die die Auswirkungen des Entfernens des enzymgebundenen Metalions Zn2+ auf das Aggregationsverhalten des Enzyms untersuchen. Das Entfernen des Metalions durch einen Chelatbildner wie beispielsweise EDTA verbessert die Neigung des Enzyms, den geschmolzenen, kugelförmigen Zustand einzunehmen. In diesem Zustand bindet sich das Enzym an das Chaperon-ähnliche α-Crystallin und verhindert die Aggregation.[1] Das von Sigma vertriebene Enzym wurde zum Einsatz mit elektrochemischen Messwertaufnehmern immobilisiert, um ein analytisches Instrument zur Messung von gelöstem CO2 zu entwickeln.[2] Es wird außerdem für die thermodynamische Analyse von Konformationsänderungen in BCA eingesetzt.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Carboanhydrase ist ein Zink-Metalloenzym mit einem Molekulargewicht von ca. 30.000 Da. Das Enzym katalysiert die Hydration von Kohlendioxid zu Carbonsäure. Es ist an wichtigen physiologischen und pathologischen Prozessen beteiligt, z. B. pH- und CO2-Homöostase, Transport von Bicarbonat und CO2, biosynthetischen Reaktionen, Knochenresorption, Kalzifikation und Tumorigenität. Dieses Enzym ist daher ein wichtiges Ziel für Hemmstoffe und hat klinische Anwendungen für verschiedene Pathologien wie Glaukom, Epilepsie und Parkinson-Krankheit.[4]
Einheitendefinition
Eine Wilbur-Anderson (W-A-)Einheit bewirkt eine Senkung des pH-Werts von 0,02 M Trizma-Puffer von 8,3 auf 6,3 pro Minute bei 0 °C. (Eine W-A-Einheit entspricht im Wesentlichen einer Roughton-Booth-Einheit.)
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fraser J Moss et al.
The Journal of physiology, 598(24), 5821-5856 (2020-09-25)
According to the HCO 3 - metabolon hypothesis, direct association of cytosolic carbonic anhydrases (CAs) with the electrogenic Na/HCO3 cotransporter NBCe1-A speeds transport by regenerating/consuming HCO 3 - . The present work addresses published discrepancies as to whether
Use of carbonic anhydrase in electrochemical biosensors for dissolved CO2
Cammaroto C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 48(1-3), 439-447 (1998)
Angelina M Dichiera et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 22) (2020-11-28)
Oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2) transport are tightly coupled in many fishes as a result of the presence of Root effect hemoglobins (Hb), whereby reduced pH reduces O2 binding even at high O2 tensions. Red blood cell carbonic anhydrase
Heather N Hollowell et al.
Journal of biochemistry and molecular biology, 40(2), 205-211 (2007-03-31)
The stability curve - a plot of the Gibbs free energy of unfolding versus temperature - is calculated for bovine erythrocyte carbonic anhydrase in 150 mM sodium phosphate (pH = 7.0) from a combination of reversible differential scanning calorimetry measurements
A carbonic anhydrase gene is induced in the nodule primordium and its cell-specific expression is controlled by the presence of Rhizobium during development.
Coba de la Pe??a, et al.
The Plant Journal, 11, 407-420 (2019)
Protokolle
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Dear who is concern, I would like to know which isoform of carbonic anhydrase this is.
    1 answer
    1. This product is a mixture of the CA-I and CA-I isozymes. The ratio has not been determined.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of Product C3934, Carbonate Dehydratase?
    1 answer
    1. Because there are a number of closely related isoforms, the molecular weight typically used is approximately 30 kDa.  This product is expected to be a mixture of isoforms.
      Helpful?
  4. What is the purity of Product C3934, Carbonate Dehydratase?
    1 answer
    1. Since C3934 is a mixture of isoforms, no purity claim is made.  The product is packaged and offered based on its enzymatic activity.
      Helpful?
  5. Can stock solutions of Product C3934, Carbonate Dehydratase, be made and stored?
    1 answer
    1. Carbonic anhydrase solutions can be prepared in water or buffer at concentrations up to 10 mg/mL.  It is common for there to be some particulates or haziness in the solution.  No data on solution stability has been collected by Sigma-Aldrich, so we recommend solutions be prepared fresh for use.