C-39215
Endothelial Cell Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonym(e):
Recommended with C-22210
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aqueous solution
Verpackung
pkg of 1 vial
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-22210
Anwendung
Komponenten
Qualität
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Subkultur-Routine
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Protokolle
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Zellkulturprotokoll: Transwell Migrations- und Invasionsassay für Endothelzellen zur Untersuchung der Angiogenese und der Metastasierung von Krebszellen. Mehr als 350 PromoCell-Produkte entdecken.
Verwandter Inhalt
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.