C-22011
Endothelzellwachstumsmedium 2
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonym(e):
Primary Cell Culture Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 500 ml
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Qualität
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Subkultur-Routine
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Zellkulturprotokoll: Transwell Migrations- und Invasionsassay für Endothelzellen zur Untersuchung der Angiogenese und der Metastasierung von Krebszellen. Mehr als 350 PromoCell-Produkte entdecken.
Verwandter Inhalt
Explore expert protocols and culture media for human primary cell lines to replicate biological systems accurately.
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.