Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Endothelzellwachstumsmedium (gebrauchsfertig)
Application
Das Endothelzellwachstumsmedium ist ein serumarmes (2 % V/V) Medium, das für die Kultivierung von Endothelzellen aus großen Blutgefäßen optimiert ist. Die Medien sind für primäre Humanzellen optimiert, können aber auch für Endothelzellen von Rindern, Schweinen, Mäusen, Ziegen, Kaninchen, Elefanten, Hunden und Ratten aus großen Gefäßen sowie für verschiedene Endothelzelllinien verwendet werden.Hinweis: Für optimale Transfektionsergebnisse empfehlen wir die Verwendung von heparinfreiem PromoCell-Endothelzellwachstumsmedium MV2. Heparin, das in allen anderen Formulierungen unserer Endothelzellwachstumsmedien enthalten ist, kann die Transfektionseffizienz verringern.
Packaging
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:
Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMix
Growth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPack
SupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vial
SupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMix
Growth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPack
SupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vial
SupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Preparation Note
Das Basalmedium bei 4 bis 8 °C im Dunkeln lagern und den SupplementMix bzw. SupplementPack sofort nach Erhalt bei -20 °C lagern. Basalmedium nicht einfrieren Bei ordnungsgemäßer Lagerung sind die Produkte bis zu dem auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Nach Zugabe der Zusätze zum Basalmedium beträgt die Haltbarkeit des Komplettmediums 6 Wochen bei 4 bis 8 °C. Das Gesamtmedium nicht einfrieren. Für den Gebrauch nur ein Aliquot des kompletten Mediums vorwärmen und das restliche Medium bei 4 bis 8 °C gekühlt aufbewahren.
Endgültige Zusatzkonzentrationen nach Zugabe zum Basalmedium:
Fötales Kälberserum: 0,02 mL/mL
Endothelzellwachstumszusatz: 0,004 mL/mL
Epidermaler Wachstumsfaktor (rekombinant, menschlich): 0,1 ng/mL
Basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor (rekombinant, menschlich): 1 ng/mL
Heparin: 90 μg/mL
Hydrocortison: 1 μg/mL
Fötales Kälberserum: 0,02 mL/mL
Endothelzellwachstumszusatz: 0,004 mL/mL
Epidermaler Wachstumsfaktor (rekombinant, menschlich): 0,1 ng/mL
Basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor (rekombinant, menschlich): 1 ng/mL
Heparin: 90 μg/mL
Hydrocortison: 1 μg/mL
Click here for more information.
Analysis Note
Alle Chargen von PromoCell-Endothelzellmedien werden umfassenden Qualitätskontrollprüfungen unter Verwendung von primären humanen Endothelzellen unterzogen. Jede Charge wird auf wachstumsfördernde Aktivität, Adhärenzrate und typische Morphologie der getesteten Endothelzellen geprüft. Zugelassene interne Medien-Chargen werden als Referenz verwendet. Zusätzlich wurden alle Medienchargen auf die Abwesenheit von mikrobiellen Verunreinigungen (Pilzen, Bakterien, Mykoplasmen) getestet.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form aqueous solution |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 500 ml |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Endothelzellwachstumsmedium
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?