Merck
442610-M
Sigma-Aldrich
Malat-Dehydrogenase, Schweineherz
Native malate dehydrogenase from porcine heart. Catalyzes the oxidation of L-malate to oxaloacetate in the presence of NAD+. Note: 1 KU = 1000 units.
Synonym(e):
Malat-Dehydrogenase, Schweineherz
About This Item
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Biologische Quelle
Porcine heart
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥100 units/mg dry wt.
≥1000 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.0015% GPT
≤0.01% GOT
≤0.01% LDH
pI 
6.1 - 6.4
Löslichkeit
0.1 M phosphate buffer: 5 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Native Malatdehydrogenase aus Schweineherz. Katalysiert die Oxidation von L-Malat zu Oxalacetat in Gegenwart von NAD+. Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Native Malatdehydrogenase aus Schweineherz. Katalysiert die Oxidation von L-Malat zu Oxalacetat in Gegenwart von NAD+. Weist einen optimalen pH-Wert von 7,2-7,5 und einen pI-Wert von 6,1-6,4 auf. Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °;C und einem pH-Wert von 7,5 1,0 µ;mol NADH pro Minute oxidiert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable