Wichtige Dokumente
C2821
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Cy3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
goat
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)