Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 112.00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 540.00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'860.00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 2'830.00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
BSA wirkt als Trägerprotein für Biomoleküle, wie Fettsäuren, Aminosäuren und Steroide.
Application
- mit primären Antikörpern zur Verhinderung einer unspezifischen Bindung an Herzmuskelbereiche in der Immunhistochemie
- als Bestandteil der Trypsininhibitor-Lösung
- als Bestandteil des sterilen Sortierungspuffers für die Immunzytochemie der gemeinsamen lymphoiden Vorläuferzellen (CLP)
Wir haben dieses Produkt zwar nicht in den folgenden Anwendungen geprüft, doch die Verwendung von A8022 in verschiedenen Anwendungen wird in mehreren Publikationen zitiert, wie:
- Embryo culture (Dobrinsky, J.R. et al., Biol. Reprod., 55(5), 1069-1074 (1996))
- Oocyte culture medium (Jung, Y.J., und Cheon, Y.-P., Dev. Reprod., 18(2), 117-125 (2014))
- Western blotting (Chronopoulos, A. et al., Nat. Commun., 7:7, 12630 (doi: 10.1038/ncomms12630) (2016)
Biochem/physiol Actions
- Als Transporter für Arzneimittel, Hormone und Fettsäuren.
- Als Blockierungsmittel im Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay (ELISA) zur Verhinderung einer unspezifischen Bindung von Antigenen und Antikörpern an Mikrotiterplatten
- BSA ist eine wichtige Komponente von Zellkulturmedien und begünstigt die Differenzierung von embryonalen Stammzellen (hESC).
- BSA weist ähnliche Strukturmerkmale wie menschliches Serumalbumin auf. Aufgrund seiner hohen Löslichkeit, geringen Kosten, Reinheit und Interaktion mit Tensiden ist es besonders nützlich in der Kosmetik- und Pharmaindustrie.
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description heat shock fraction, pH 5.2, ≥96% | description lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis) | description heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98% | description lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| assay ≥96% | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) western blot: suitable, electrophoresis: suitable, blocking: suitable, ELISA: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin New Zealand origin |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?