Merck
A3687
Sigma-Aldrich
Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)–Alkalische Phosphatase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Alkaline Phosphatase Secondary Antibody, Anti Rabbit Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat, Anti Rabbit Sigma, anti rabbit antibody
Größe auswählen
0.25 ML
CHF 103.00
0.5 ML
CHF 184.00
1 ML
CHF 248.00
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.25 ML
CHF 103.00
0.5 ML
CHF 184.00
1 ML
CHF 248.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rabbit
Methode(n)
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
IgGs sind Glycoprotein-Antikörper, die verschiedene Immunantworten modulieren. Kaninchen-IgGs gegen Zielproteine werden häufig als Primärantikörper in verschiedenen Forschungsanwendungen eingesetzt. Daher erweisen sich an ein nachweisbares Substrat konjugierte sekundäre Anti-Kaninchen-IgGs bei der Analyse von Zielproteinen als nützlich. Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)-Alkalische Phosphatase-Antikörper von Ziegen binden an alle Kaninchen-Igs.
Immunogen
Aufgereinigter Kaninchen-IgG als Immunogen
Anwendung
Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)-Alkalische Phosphatase-Antikörper der Ziege wird für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen verwendet. Der Antikörper kann auch für immunhistochemische Anwendungen eingesetzt werden (im Verhältnis 1:50, unter Verwendung von formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Schnitten).
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde, sowie die zugehörigen, von Fachkollegen geprüften („Peer Reviewed“) Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Dot-Blot (1 Publikation)
Enzyme-linked Immunosorbent Assay (1 Publikation))
Immunhistochemie (1 Publikation)
Western Blotting (10 Publikationen)
Citrullinierung von Antithrombin durch PADI4 wurde mittels ELISA analysiert unter Verwendung von alkalischem Anti-Kaninchen-IgG-Phosphatasekonjugat von Ziegen als Sekundärantikörper in einer Verdünnung von 1:5000 in 0,05M Carbonat/Bicarbonat-Puffer (pH-Wert 9,6).
Die Menge an Hypoxyprobe-bindenden Proteinen in retinalem Mausgewebe wurde mittels ELISA unter Verwendung von alkalischem Anti-Kaninchen-IgG-Phosphatasekonjugat von Ziegen als Sekundärantikörper in einer Verdünnung von 1:2000 in 5 % Tween/PBS analysiert. Als Substrat wurde 4-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat (Sigma) verwendet.
Physikalische Form
Lösung in 0,05 M Tris-Puffer, pH 8,0; enthält 1 mM MgCl2, 10 mM Glycin, 1 % Rinderserumalbumin, 50 % Glycerin und 15 mM Natriumazid
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sônia de Fátima Soto et al.
PloS one, 12(8), e0183314-e0183314 (2017-08-19)
Female Wistar rats were exposed to filtered air (F) or to concentrated fine particulate matter (P) for 15 days. After mating, the rats were divided into four groups and again exposed to F or P (FF, FP, PF, PP) beginning
Tanyth E de Gooyer et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 47(12), 5553-5560 (2006-11-24)
This study was conducted to evaluate whether regions of the retinal neuropile become hypoxic during periods of high oxygen consumption and whether depletion of the outer retina reduces hypoxia and related changes in gene expression. Retinas from rhodopsin knockout (Rho-/-)
Pingxi Xiao et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(4), 3812-3816 (2017-10-19)
Rheumatic heart disease (RHD) occurs due to the accumulation of complications associated with rheumatic fever, and it results in high morbidity and mortality. The majority of cases of RHD are diagnosed in the chronic stages, when treatment options are limited.
Mark A Russell et al.
Islets, 5(2), 95-105 (2013-03-21)
Pro-inflammatory cytokines are important mediators of β-cell demise in type 1 diabetes, and similar mechanisms are increasingly implicated in type 2 diabetes, where a state of chronic inflammation may persist. It is likely that the actions of anti-inflammatory cytokines are
Alexander S Dowdell et al.
Journal of bacteriology, 199(6) (2017-01-11)
The Lyme disease spirochete