Merck
C2505
Sigma-Aldrich
Corticosteron
≥92% (HPLC), powder, corticosteroid hormone
Synonym(e):
11β,21-Dihydroxy-4-pregnen-3,20-dion, 11β,21-Dihydroxyprogesteron, 4-Pregnen-11β,21-diol-3,20-dion, Kendall’s Compound B, Reichstein’s Substance H
Größe auswählen
500 MG
CHF 145.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 145.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.46
Beilstein:
2339601
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Corticosteron, ≥92%
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥92%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
179-183 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChIKey
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
Corticosteron wird verwendet:
  • bei der chronischen Behandlung zur Untersuchung seiner Wirkung auf Somatostatin-Neuronen (SST-Neuronen) bei Mäusen[1]
  • als stressinduzierendes Hormon bei trächtigen Mäusen[2]
  • zum Testen seiner Wirkung auf depressionsbezogenes Verhalten bei Mäusen[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Corticosteron ist ein von der Nebennierenrinde ausgeschüttetes Glucocorticoid, das sowohl Mineralcorticoid- als auch Glucocorticoidrezeptoren aktiviert.
Corticosteron wird durch die Wirkung des Enzyms 11β-Hydroxylase hauptsächlich in den Nebennieren aus 11-Desoxycortison synthetisiert.[4] Es kann jedoch auch in Nichtnebennierengewebe synthetisiert werden, einschließlich in Leydig-Zellen der Hoden[4] und in der Thymusdrüse der Maus.[5] Corticosteron wird nach Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA) freigesetzt. Es ist ein Schlüsselakteur bei der Regulierung des Stoffwechsels, der Immunfunktion und der Reaktion auf Stress.[6] Es wird durch HPA-Aktivierung als Reaktion auf Stress in myeloischen Zellen produziert.[7] Erhöhte Corticosteronspiegel werden bei der Corea-Huntington-Krankheit beobachtet.[8]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amy E M Newman et al.
The Journal of comparative neurology, 518(18), 3662-3678 (2010-07-24)
Chronic elevations in glucocorticoids can decrease the production and survival of new cells in the adult brain. In rat hippocampus, supraphysiological doses of dehydroepiandrosterone (DHEA; a sex steroid precursor synthesized in the gonads, adrenals, and brain) have antiglucocorticoid properties. With
Chronic stress alters concentrations of corticosterone receptors in a tissue-specific manner in wild house sparrows (Passer domesticus)
Lattin CR and Romero LM
The Journal of Experimental Biology, 217(14), 2601-2608 (2014)
Glucocorticoid production in the chicken bursa and thymus
Lechner O, et al.
International Immunology, 13(6), 769-776 (2001)
Prenatal stress alters presynaptic marker proteins in the hippocampus of rat pups
Afadlal S, et al.
Neuroscience Letters, 470(1), 24-27 (2010)
Corticosterone production during repeated social defeat causes monocyte mobilization from the bone marrow, glucocorticoid resistance, and neurovascular adhesion molecule expression
Niraula A, et al.
The Journal of Neuroscience, 38(9), 2328-2340 (2018)
Questions
  1. Which reagents should be used to dissolve product C2505, and what are the recommended storage conditions after it has been dissolved?
    1 answer
    1. C2505 is soluble in Chloroform at 50 mg/mL, and should be colorless to faintly yellow in appearance.
      Although we cannot provide any verified recommendations for temperature storage of solution, other literature sources suggest that the solution can remain at room temperature if the solution stays clear for 3 days. These sources suggest that it is soluble in ethanol at 50 mg/ml, and that following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C), for stock solutions to be stable for up to 3 months (at -20°C). There are additional sources that recommend dissolving in acetone, methanol, ethanol (10 mM), chloroform, and DMSO (100 mM). It is insoluble in water.