Einzelne Kolonien transfizierter Zellen können isoliert und von einer Platte aufgenommen werden, die mehrere Klone enthält. Isolierte Klone können frei von den umgebenden Zellen dissoziiert und passagiert oder mit einem 50-100-uL-Wachstumsmedium gepulst werden, das auf sezernierte Produkte analysiert werden kann. Die sterilen Klonzylinder werden an einem Ende eingefettet, damit der Zylinder dicht an der Platte haften kann. Anschließend werden Zellen im Zylinder dissoziiert, resuspendiert und als eine Reinkolonie in ein neues Gefäß übertragen. Diese Klonzylinder werden durch Bestrahlung mit Elektronenstrahlen sterilisiert. Die Glaszylinder weisen nach der Sterilisierung mit der entsprechenden Dosis eine braune Färbung auf.
Verpackung
In 60-mm-Schalen mit Silikonfett an einem Ende verpackt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)