BR61610
BRAND® stopcock grease
Synonym(e):
Accessories, Stopcock grease, Stopcocks
Größe auswählen
CHF 49.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 49.00
Empfohlene Produkte
Form
grease
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 61610
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)