C-12561
Human Bronchial Smooth Muscle Cells (HBSMC)
500,000 cryopreserved cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human bronchi
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(smooth muscle)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
asthma
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Our HBSMC are now also available from HLA-typed and COPD/Asthma donors.
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.