Fortfahren mit
C1159
L-Cycloserin
≥95% (TLC), ketosphinganine synthetase inhibitor, powder
Synonym(e):
(S)-4-Amino-3-isoxazolidon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 54.40
CHF 46.24
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 77.10
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 194.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 371.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-427-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80799
CHF 46.24
ListenpreisCHF 54.40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Cycloserin,
assay
≥95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
146 °C
solubility
H2O: 50 mg/mg protein
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
DYDCUQKUCUHJBH-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Blocks sphingosine biosynthesis by inhibition of ketosphinganine synthetase. Cytotoxicity toward neuroblastoma and medulloblastoma cells mediated by suppression of ganglioside synthesis.[1]
L-cycloserine is a potent inhibitor of serine palmitoyltransferase, the first step of sphingolipid synthesis.
Blocks sphingosine biosynthesis by inhibition of ketosphinganine synthetase. Cytotoxicity toward neuroblastoma and medulloblastoma cells mediated by suppression of ganglioside synthesis.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I875781838714127
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mg protein
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
146 °C
mp
-
mp
235-239 °C
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C1159-25MG04061832940977
C1159-100MG04061832940946
C1159-10MG04061832940953
C1159-250MG04061832940960