C1081
8-Chloroadenosine 3′,5′-cyclic-monophosphate
≥85%
Synonym(e):
8-Chloro-cAMP, 8-Chloroadenosine 3′,5′-monophosphate, 8-Cl-cAMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥85%
Form
powder
Löslichkeit
aqueous base: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ncnc2n(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c(Cl)nc12
InChI
1S/C10H11ClN5O6P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14)
InChIKey
CLLFEJLEDNXZNR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable