Wichtige Dokumente
C1011
N-Cyclohexyl-N′-(2-morpholinoethyl)-carbodiimid-methyl-p-toluolsulfonat
≥97% (CHN)
Synonym(e):
CMC, CME-CDI
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (CHN)
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
109-111 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.C[N+]2(CCOCC2)CCN=C=NC3CCCCC3
InChI
1S/C14H26N3O.C7H8O3S/c1-17(9-11-18-12-10-17)8-7-15-13-16-14-5-3-2-4-6-14;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14H,2-12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChIKey
GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?