BR782866
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 8 μm
Größe auswählen
CHF 335.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 335.00
Empfohlene Produkte
Materialien
PC membrane
Beschreibung
cellGrade(TM) plus
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 48 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 782866
Größe
6 well
Porengröße
8 μm
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)