Wichtige Dokumente
BCK-HTS555-20
ClickTech EdU Cell Proliferation Kit 555 for HTS
sufficient for 2000 assays
About This Item
Empfohlene Produkte
Fluoreszenz
λex 546 nm; λem 579 nm
Versandbedingung
wet ice
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)