SCT261
BioTracker™ Mitochondrial Lipid Peroxide Live Cell Ferroptosis Indicator
Human
Synonym(e):
mitochondria live cell probe, mitochondrial ferroptosis live cell probe, mitochondrial lipid peroxidation probe
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BioTracker™ Mitochondrial Lipid Peroxide Live Cell Ferroptosis Indicator,
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 15 μg
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Versandbedingung
2-8°C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable