Fortfahren mit
CBL114F
Maus-Anti-Human-IgA-Antikörper, Klon M24A, schwere Kette, FITC-konjugiert
clone M24A, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-human IgA FITC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 491.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
M24A, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IF, IHC
Citations:
5
CHF 491.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
M24A, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Dieser Maus-Anti-Human-IgA-Antikörper, Klon M24A, schwere Kette, FITC-konjugiert, ist für den Einsatz in ELISA, FC, IF und IH zum Nachweis von Human-IgA validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Immunhistologische Färbung von IgA-exprimierenden Zellen in Gewebeschnitten.
Identifizierung von Oberflächen-IgA auf B-Lymphozyten durch direkte Immunfluoreszenz.
ELISA
Durchflusszytometrie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper ist spezifisch für die schwere Kette des humanen Immunglobulins A und zeigt keine Kreuzreaktivität mit intakten menschlichen IgM- oder IgG-, Kappa- oder Lambda-Leichtketten.
Physical form
Das Konjugat wird in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mM Natriumazid und 1 mg/ml Rinderserumalbumin geliefert. Für die Durchflusszytometrie wird empfohlen, 10 μl Konjugat pro Test zu verwenden.
Preparation Note
Bei +4 °C und vor Licht geschützt lagern. NICHT EINFRIEREN. Für langfristige Verwendung und Lagerung Konjugat in kleinen Mengen aliquotieren und bei +4 °C bis zu ein Jahr lang lagern.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4700348MABC006FMABC002F
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c