BAH136800070
Flowmi® Zellsiebe
porosity 70 μm, for 1000 uL Pipette Tips, pack of 50 ea
Synonym(e):
compact laboratory sample filters, facs sample filtration, small sample filter, small sample pipette tip filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
white
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (supplied in a tray)
Hersteller/Markenname
Bel-Art H13680-0070
Porengröße
70 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erhält das Volumen beim Filtern von kleinen Probenvolumen
- Verringert das Verstopfungsrisiko bei FLOW oder FACS
- Schützt Geräte durch effektive Filterung von Zelltrümmern
- Verwendung mit Ihren bevorzugten Pipettenspitzen; Flowmi ist mit den meisten 1000-μl-Spitzen kompatibel, darunter Fisherbrand Sure-One, Spitzen der Marke VWR, Axygen, Nichiryo, Eppendorf und viele mehr
- Kompakter Einsatz mit 50 Flowmi-Zellsieben, gebrauchsfertig für ein Aufdrücken auf die Spitze; mit einer Schiebeabdeckung für die einfache Benutzung mit einer Hand
- Verpackt in einem wieder versiegelbaren Beutel, um bei Verwendung in Laminarflow-Hauben die Sterilität zu wahren
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.