Merck
CLS431752
Corning®-Zellsieb
pore size 100 μm, yellow, sterile, pkg of (individually wrapped), pack of 50 ea
Synonym(e):
Cell strainer
About This Item
UNSPSC-Code:
41104932
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon
yellow
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 431752
Porengröße
100 μm
Allgemeine Beschreibung
Das Corning® 100-µm-Zellsieb ist ein steriles, einfach zu handhabendes Produkt für die schnelle Isolierung von Primärzellen, um konsistent eine gleichförmige Einzelzellsuspension aus Geweben zu erhalten. Zu den Anwendungen gehören Stammzellen und Primärzellen. Einzeln verpackt, 50 Stück je Packung.
Anwendung
  • Schnellere und einfachere Alternative zu Gazefiltration.
  • Ideal für die Vorbereitung von Proben für die Durchflusszytometrie, einschließlich:
    Einzelzellsuspensionen von Blutzellen aus Knochenmark, Pankreas, Thymus, Tonsille und Lymphknoten
    Stammzellen, Zellen aus Gewebe und Krebszellen
    Aufbereitung von Proben für Primärzellkulturen und Immunogene
    Aufbereitung von Gefrierbeständen
    Filtrierung von agglutinativen Proteinen, die bei der Inaktivierung von Serum erzeugt werden
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Starkes Nylon-Mesh mit 100-μm-Poren für eine optimale Leistung in verschiedenen Anwendungen
  • Gleichmäßig beabstandete Mesh-Poren bieten konsistente und verlässliche Ergebnisse
  • Leicht zugänglich in einzelnen Verpackungen
  • Der erweiterte Vorderrand des Siebs ermöglicht die aseptische Handhabung mit einer Pinzette
  • Geformter, farbkodierter Polypropylen-Rahmen mit Griffrand ermöglicht eine leichte Handhabung und Identifizierung
  • Passt auf konische 50-ml-Röhrchen aller führenden Marken
  • Einweg, leichte Handhabung, kostengünstig, erhält die Probenintegrität
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert, nicht zytotoxisch
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arjun Challagulla et al.
Microorganisms, 9(1) (2021-01-17)
Marek's disease (MD), caused by MD herpesvirus (MDV), is an economically important disease in chickens. The efficacy of the existing vaccines against evolving virulent stains may become limited and necessitates the development of novel antiviral strategies to protect poultry from
Emma Lång et al.
Nature communications, 9(1), 3665-3665 (2018-09-12)
Epithelial sheet spreading is a fundamental cellular process that must be coordinated with cell division and differentiation to restore tissue integrity. Here we use consecutive serum deprivation and re-stimulation to reconstruct biphasic collective migration and proliferation in cultured sheets of
Zhi Chen et al.
American journal of translational research, 12(6), 2379-2395 (2020-07-14)
Inflammation is a leading cause of severe acute pancreatitis (SAP). MicroRNAs (miRNAs) are emerging as important regulators involved in the pathogenesis of many diseases including pancreatitis. To identify miRNAs that contribute to the pathology of SAP, we carried out a
Joanna Kalucka et al.
Cell, 180(4), 764-779 (2020-02-16)
The heterogeneity of endothelial cells (ECs) across tissues remains incompletely inventoried. We constructed an atlas of >32,000 single-EC transcriptomes from 11 mouse tissues and identified 78 EC subclusters, including Aqp7+ intestinal capillaries and angiogenic ECs in healthy tissues. ECs from
Christinna V Jørgensen et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 97, 59-66 (2019-04-05)
Adipose tissues release adipokines, which regulate energy intake and expenditure. G protein-coupled receptors (GPCRs) and associated signaling pathways in adipocytes are potentially important drug targets for conditions with disturbed energy metabolism. The aim of the current study was to compare
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.