B9936
Boc-Ile-Glu-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
≥97% (HPLC), powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Boc-Ile-Glu-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin acetate salt, ≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
methanol: 2 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(C(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(CC)C)CCC(=O)O)c1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C
InChI
1S/C34H50N8O10/c1-7-18(2)28(42-33(50)52-34(4,5)6)31(49)40-23(12-13-26(44)45)29(47)38-17-25(43)41-30(48)22(9-8-14-37-32(35)36)39-20-10-11-21-19(3)15-27(46)51-24(21)16-20/h10-11,15-16,18,22-23,28,39H,7-9,12-14,17H2,1-6H3,(H,38,47)(H,40,49)(H,42,50)(H,44,45)(H4,35,36,37)(H,41,43,48)
InChIKey
PWOIMWXLMWHALO-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Substrate
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?