Merck
A9545
4-Aminophenyl β-D-galactopyranoside
≥98% (TLC), β-galactosidase substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -42.00 to -34.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to yellow cast
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)cc1
InChI
1S/C12H17NO6/c13-6-1-3-7(4-2-6)18-12-11(17)10(16)9(15)8(5-14)19-12/h1-4,8-12,14-17H,5,13H2
InChI key
MIAKOEWBCMPCQR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminophenyl β-D-galactopyranoside (PAPG, 4-APG) is used as a substrate for the development of β-galactosidase(s) (GUS)-dependent assay systems via the formation of an electroactive product. It may be used to create affinity matricies for the capture or purification of β-galactosidase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)