Merck
233526
Sigma-Aldrich
Gerinnungsfaktor Xa, Humanplasma
Coagulation Factor Xa, Human Plasma, CAS 9002-05-5, is a native coagulation factor Xa prepared from Factor X by activation with Russel′s viper venom. The venom is removed after activation.
Synonym(e):
Gerinnungsfaktor Xa, Humanplasma
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥170 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Nativer Gerinnungsfaktor Xa aus humanem Plasma, hergestellt aus homogenem Faktor X durch Aktivierung mit Russel-Viper-Gift. Hydrolysiert Peptid- und Esterbindungen an der Carboxylgruppe von Arginin. Katalysiert konkret die Aktivierung von Prothrombin zu Thrombin. Die Aktivierung von Prothrombin wird durch Faktor Va, Phospholipide und Ca2+ beschleunigt. Faktor Xa wurde aus homogenem Faktor X unter Verwendung von Russel-Viper-Gift (RVV) hergestellt, welches nach der Aktivierung entfernt wurde. Inhibiert durch AEBSF (Bestell-Nr. 101500), DFP (Bestell-Nr. 30967), PMSF (Bestell-Nr. 52332) und Soja-Trypsin-Inhibitor (Bestell-Nr. 650357). Verkauft auf der Basis von Plasmaäquivalent-Einheiten des Faktors X. 100 Plasmaäquivalent-Einheiten entsprechen 800 µg des Faktors X.
Nativer Gerinnungsfaktor Xa aus humanem Plasma, hergestellt aus homogenem Faktor X durch Aktivierung mit Russel-Viper-Gift. Nach der Aktivierung wird das Gift entfernt. Während der Gerinnung aktiviert ein Komplex aus Faktor Xa und Faktor Va (der Prothrombinase-Komplex) in Gegenwart von Ca2+ und Membranphospholipiden Prothrombin zu Thrombin. Zu den Inhibitoren gehören AEBSF (Bestell-Nr. 101500), DFP (Bestell-Nr. 30967), PMSF (Bestell-Nr. 52332) und Soja-Trypsin-Inhibitor (Bestell-Nr. 650357). Verkauft auf der Basis von Plasmaäquivalent-Einheiten des Faktors X. 100 Plasmaäquivalent-Einheiten entsprechen 800 µg des Faktors X.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Enzymmenge, die 1,0 µmol CHROMOZYM® X-Substrat pro Minute bei 25 °C hydrolysiert.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 700 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,4.
Hinweis zur Analyse
Homogen mittels SDS-PAGE
Sonstige Hinweise
Heeb, M.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 2728.
Lindhout, T., et al. 1994. Biochem. J.297, 131.
Morishita, H., et al. 1994. Thrombosis Res.73, 193.
Lupu, C., et al. 1993. Thrombosis Haemostasis70, 579.
Jordan, S.P., et al. 1992. Biochemistry31, 5374.
Schoen, P., et al. 1992. Br. J. Haemotol.81, 255.
Tracy, P.B., et al. 1992. Methods Enzymol.215, 329.
Lawson, J.H., and Mann, K.G. 1991. J. Biol. Chem.226, 11317.
Tans, G., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 21864.
Owen, W.G., et al. 1974. J. Biol. Chem.249, 594.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable