B7188
Blonanserin
≥98% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Ersteller
Dainippon Sumitomo
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCN1CCN(CC1)c2cc(-c3ccc(F)cc3)c4CCCCCCc4n2
InChI
1S/C23H30FN3/c1-2-26-13-15-27(16-14-26)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3
InChIKey
XVGOZDAJGBALKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.